Pipette, stepper, Finnpipette™ Stepper
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Finnpipette™
612-6265EA 5850 NOK
LABS4540000
Pipette, stepper, Finnpipette™ Stepper
Light, ergonomic, easy to use repeating pipette, comprising of a main body equipped with a filling and dispensing lever plus a volume selection knob.
  • Syv Finntip™-størrelser, for et volumområde på 10 til 5000 µl
  • Volumvelger med fem posisjoner
  • Håndtaket med pekefingergrep gir lav belastning for brukeren
  • Komplett volumtabell på håndtaket
  • En åttekanals Multistepper-modul kan kobles direkte til pipetten