  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (152)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Enkanalspipetter
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Ultra High Performance-pipettene har enestående nøyaktighet og presisjon og en overlegen ergonomisk konstruksjon som er gjennomtestet, lett i vekt...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   De nye ergonomiske pipettene med høy ytelse gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfort...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These lightweight Standard Line pipettes provide accuracy and precision. Their ergonomic features, such as the contoured shape of the handle and the s...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fortrengningspipette med to forhåndskalibrerte trinn for pipettering av 1 og 0,1 ml av samme væske. Et ideelt alternativ til graderte glasspipett...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pipette, single channel, VWR®, Fast volum, 1000 µl, Nøyaktighet: ±0,4 %, Unøyaktighet: 0,3 %, for pipettespisser: 1000 µl
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Ideell for laboratoriebruk, som krever høy presisjon. Transferpette® S med volum på 0,1–1 µl sikrer høy nøyaktighet på molekylærbiologiske brukso...
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Ideelle for pipettering av svært tyktflytende løsninger opptil 140 000 mm²/s eller med en tetthet på opptil 13,6 g/cm³ (proteinløsninger, ol...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste 