Enkanalspipetter, mekaniske, fast eller variabelt volum, Transferpettor™
Leverandør: Brand
Transferpettor™
613-3357EA 6325 NOK
613-3357 613-3380 613-3379 613-3354 613-3362 613-3365 613-3367 613-3358 613-3366 613-3359 613-3363 613-3368 613-3355 613-3381 613-3364 613-3356 613-3382
Enkanalspipetter, mekaniske, fast eller variabelt volum, Transferpettor™
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
Ideelle for pipettering av svært tyktflytende løsninger opptil 140 000 mm²/s eller med en tetthet på opptil 13,6 g/cm³ (proteinløsninger, oljer, fett, kvikksølv, svovelsyre), løsninger med et damptrykk på opptil 500 mbar (alkoholer, etere, hydrokarboner) eller løsninger som lett skummer (tensioaktive løsninger)
  • For løsninger som er vanskelige å pipettere med fortrengningspipetter
  • Positiv fortrengning sikrer at resultatene er reproduserbare, uansett pipetteringshastighet og omgivelsesforhold
  • Det bevegelige stempelet er i direkte kontakt med væsken og fjerner den siste dråpen fra veggene i kapillarrørene eller spissene
  • Minimal restfuktighet i kapillarrørene eller spissene som kan ignoreres i de fleste tilfeller, unntatt ved infeksiøse eller radioaktive væsker
  • Leveres med kvalitetssertifikat
Bestillingsinformasjon: Må brukes med kapillarrør, spisser og stempler for Transferpettor™.