Optisk polarimeter, D7
Leverandør: Bellingham + Stanley
635-0479EA 38875 NOK
635-0479 BELL31-02-EU
Optisk polarimeter, D7
Polarimetere
D7 er an optisk polarimeter for laboratorier med lav prøvegjennomstrømning eller som et læringsverktøy i akademiske miljøer.
  • Angular and sugar scale for tubes up to 220 mm
  • Incorporates a Vernier drum for accurate readings
  • Integral LED light source with intensity control
Leveringsinformasjon: Leveres med et 200 mm prøverør.