Du søkte etter: Proteinrense
VWR har instrumenter for rensing av proteiner.
VWR har instrumenter for rensing av proteiner.
293  treff i ditt søk
SearchResultCount:"293"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
HMS
Artikkenummer: (61768-1ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: 50% aqueous suspension in 1 M NaCl.
UOM: 1 * 1 mL
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin offers superior dynamic binding capacity with excellent alkaline stability ...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Silikabasert medium brukt for rensing av proteiner basert på differensialsaltindusert hydrofobisitet. Blandet modus gir unik selektivitet med hydrofob...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND® støttede væskeekstraksjonsplater (SLE) er et perfekt og raskere alternativ til tradisjonelle væske-væske-ekstraksjonsmetoder og ...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND® proteinutfellingsplater muliggjør rask fjerning av protein fra biologiske prøver.
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: For the rapid purification of soluble, 6X His or GST tagged proteins.
Artikkenummer: (IMMRIR1009)
Produsent: ImmunoReagents
Beskrivelse: ImmunoReagents Donkey IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
UOM: 1 * 2 mL
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Phenyl HP columns
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: The SpinOUT™ GT-100, GT-600 and GT-1200 columns are versatile, spin format columns for the desalting and buffer exchange of protein solutions ranging ...
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Cobalt chelating resin, 1 ml columns, for the purification of 6X His proteins
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Sulphhydryl coupling resin
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Protein proteomic control, E.coli, 2×2 mg
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Immobilised Protein A and G are designed for binding the constant domains of immunoglobulin (Ig) molecules. Immobilised Protein A is coupled to 6% hig...
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Pearl™ IgG purification kit for ~200 mg IgG
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Protein G fluorescein conjugated
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 293
no targeter for Bottom