  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "pumper"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
VWR har flere typer pumper, både håndholdte og digitale. Eksempler på ulike pumper er vakuumpumpe, slangepumpe, membranpumpe, stempelpumpe, rotasjonspumpe, væskepumpe, tannhjulspumpe og vannstrålepumper. Det fins også tilbehør som membraner, kompressorer, filter og olje.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"204"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Drum pump, Tappesystem for tromler, A
Artikkenummer: (181-0067)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Liten membranpumpe med et enkelt pumpehode for en rekke bruksområder i laboratoriet. Inkluderer en membran med patentert spenningsoptimering som forle...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Artikkenummer: (181-0071)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Membranpumpe med dobbelt pumpehode for en rekke bruksområder i laboratoriet. De pumper, komprimerer og tømmer uten å påvirke medier, dvs. at mediet ho...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR FASTLoad-slangepumpeserien tilbyr svært nøyaktige og repeterbare strømningshastigheter fra 0,8 ml/min til 1312 ml/min.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 204
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste