Du søkte etter: Refraktometer, benkmodell
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Artikkenummer: (BELL19-20)
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Artikkenummer: (635-0480)
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, o...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: RX-5000α er automatiske digitale refraktometre, som kan stille inn måletemperatur internt og har mulighet til å måle brytningsindeks, Brix-grader elle...
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Artikkenummer: (635-0148)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Modellene RX-7000α er automatiske digitale refraktometre som kan angi måletemperaturen internt, og kan måle refraktiv indeks, °Brix og konsentrasjon f...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (635-0397)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Modellene RX-9000α er automatiske digitale refraktometre som kan angi måletemperaturen internt, og kan måle refraktiv indeks, °Brix og konsentrasjon f...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ATAG3150)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ATAG3921)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high acc...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom