Du søkte etter: Refraktometere, håndholdte
47  treff i ditt søk
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
Artikkenummer: (635-0832)
Produsent: BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Modern, attractive refractometers for sugar applications.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results for automotive, aviation, heat transfer and industrial applications...
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Artikkenummer: (ATAG5454)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Non-destructive strawberry Brix meter.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The MASTER series of handheld refractometers provides a range of easy to use instruments for a wide variety of applications.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The MASTER series of handheld refractometers provides a range of easy to use instruments for a wide variety of applications.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: These refractometers are made of plastic and suitable for measuring grape must concentrations.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The MASTER refractometers are designed for clinical applications.
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
Artikkenummer: (ATAG3842)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: The PAL-LOOP is designed to measure sugar concentration.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ATAG3464)
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: This instrument is designed to use the refractive index method for measuring total protein in serum.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ATAGO
Beskrivelse: Refraktometer, håndholdt, Skala: Alkohol, Område: 0 - 45%, Nøyaktighet: ±0,5% (0 - 30%)
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom