Kjøleskap, Universal, ventilert, GKv, GKPv
Leverandør: Liebherr
471-1015EA 0 NOK
471-1015 LIEBGKV5790 LIEBGKV6410924
Kjøleskap, Universal, ventilert, GKv, GKPv
Kjøleskap
These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or 1 to 15 °C.
  • Elektronisk temperaturregulering, med digital display
  • Alarm for temperatur og døråpning
  • Automatisk avriming med fordampning av kondensater
  • Interiør med avrundede hjørner for å gjøre rengjøringen enklere
  • Døren er låsbar og reversibel, selvlukkende ved 45° men stabil ved 90°
ABS innvendig, utvendig laget av hvitt epoxybelagt stål eller rustfritt stål, isolasjon med høy tetthet 50 mm (tillater temperaturkontroll selv ved +43 °C).
Leveringsinformasjon: Disse kjøleskapene leveres med føtter (150 to 180 mm).