  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Risteapparater
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/46/18989746.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   The Wheaton R2P™ 2.0 roller culture apparatus is designed to allow for the development and growth of cultured cells from research to production quanti...
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   This standard cell production roller culture apparatus allows flexibility for scale-up and production of monolayer cell cultures in standard roller bo...
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Dyrkingsrullesystemet for små flasker (bordmodell) er utviklet for blanding og risting i liten skala ved bruk av flasker som er for små til å passe i ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-1167)
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   For flasker med maks 290 mm lengde og 108-121 mm diameter, 2 flasker pr dekk. De ytterste rullene kan flyttes mot midten slik at flasker ned til 75 mm...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse:   Risteapparater, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, 45 bottles (9 decks)
Produsent:  BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse:   Risteapparater, Modular, 25 bottles (4 decks)
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6