Du søkte etter: Prøvetakere
Vårt utvalg av prøvetakere, som er utformet for å opprettholde prøveintegriteten under mange forskjellige forhold, kan anvendes for luft-, vann- og jordprøver. Mange forskjellige modeller er tilgjengelige for ulike spesialiserte formål inkl. klarhetstest av vann, tetthet og sammensetning av jordsmonnet, og volumet av forskjellige komponenter i atmosfæren. Disse høykvalitets prøvetakerne er egnet for de mest krevende forhold og er utformet for brukerkomfort, selv etter flere timers kontinuerlig bruk.
Vårt utvalg av prøvetakere, som er utformet for å opprettholde prøveintegriteten under mange forskjellige forhold, kan anvendes for luft-, vann- og jordprøver. Mange forskjellige modeller er tilgjengelige for ulike spesialiserte formål inkl. klarhetstest av vann, tetthet og sammensetning av jordsmonnet, og volumet av forskjellige komponenter i atmosfæren. Disse høykvalitets prøvetakerne er egnet for de mest krevende forhold og er utformet for brukerkomfort, selv etter flere timers kontinuerlig bruk.
215  treff i ditt søk
SearchResultCount:"215"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: MAS-100 NT Ex® har alle funksjonene til MAS-100 NT®, men er i tillegg blitt testet for bruk i områder med eksplosjonsfarlige omgivelser.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Produsent: Merck
Beskrivelse: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Artikkenummer: (24865.)
Produsent: Merck
Beskrivelse: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (1.09227.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Luftprøvetaker, MAS-100 Eco®, Prøvetakingshode: Perforated aluminium lid with 400 holes
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Produsent: Merck
Beskrivelse: Laget av anodisert aluminium. Prøvetakingshode kan steriliseres og justeres.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Artikkenummer: (1.17103.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (1.17328.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: SAS Super Pinocchio II is a microbial impaction sampler to test the quality of compressed air and gases used in cleanrooms. A compressed air source is...
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Alle prøvetakerne er lagd av blå polypropylen og består av en flaske med trykkhåndtak.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: SAS Super Pinocchio CR is a compact microbial impaction sampler designed to test the quality of compressed air and gases used in cleanrooms. A compres...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: SAS Super ISO 100 and SAS Super ISO 180 are differentiated by their airflow; this choice depends on the application, and allows continuous or sequenti...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 215
no targeter for Bottom