Du søkte etter: Prøvetakere til faststoff
72  treff i ditt søk
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: For prøvetaking av bulkvarer, krysseksjonelle prøver kan tas fra ulike prøvedybder. Passer for bruk med en mengde ulike prøvesubstrater fra fintmalt p...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Svært robust modell med spesialherdede smidde borehoder. For å bestemme jordegenskaper, fuktighet og struktur. Formen på borehodene til Mole gir minim...
Artikkenummer: (300-0060)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Den scratcher er utformet for pulvere og granuler som ikke flyter fritt.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: With EasySampler, it is possible to take multiple samples from bulk goods, quickly and easily.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Quality assurance starts with the inspection of incoming goods. An all-layer sample of bulk goods is no longer a problem with PowderProof®, the sample...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The Powder Sampler Mini is a stainless steel sampler for small quantities. The sampler precisely collects 0,01, 0,05, and 0,1 ml sample volumes, depen...
New Product
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Novartos Uno sampler with two or three sample chambers, for one sample zone.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The sample drill for stalk material is a sampler especially for hay, silage, straw, herbs, bushes or other stalky plant dry material where other drill...
New Product
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Novartos is the pharmaceutical zone sampler for sampling in accordance with the FDA guidelines for unit dose sampling. With the Novartos pharmaceutica...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Kjerneprøvetakere kan brukes til å ta prøver av bulk-materialer som lett kan sitte fast eller synke sammen under prøvetaking på grunn av deres partikk...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Solid sampler, Komplett eske, PharmaPicker
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Prøvetaker til frittflytende bulkvarer opptil ca. 1 cm i diameter. Den gjør det mulig å fjerne for eksempel hasselnøtter, teblandinger, korn elle...
Artikkenummer: (300-1025)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: For sampling bulk goods at depths of up to 3,5 metres, depending on the density of the bulk goods to be sampled. Inserting the sampler into the bulk g...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Pigmentlanse for å ta prøver av pigmenter, masser og klumpete partivarer.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Sampler for deep-frozen products in the food and luxury items sector, and for semi-solid substances. The very robust hollow drill cuts quickly into th...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom