VWR®, Mikroplaterister
Leverandør: VWR
VWRU12620-928EA 25475 NOK
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Mikroplaterister
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
Mikroplateristere med mikroprosessorstyring med plass til to eller fire mikroplater, dypbrønnsplater eller to mikrorørstativer. Hastigheten kan justeres over et stort område som kan justeres for å passe til bruksområdet: En lav hastighet sikrer at brønninnholdet ikke støtes ut, og en kraftigere risting gir en mer effektiv ventilasjon over det lille overflateområdet på hver av brønnene. Perfekt for immunologi, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser utløpt tid eller nedtelling, automatisk avslåing og lydalarm når programmet er ferdig
  • Kan brukes ved –10 til +60 °C (80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator, CO₂-inkubator eller et kjølerom
Bestillingsinformasjon: Risteapparatet har plass til opptil to mikrorørstativer (tilleggsutstyr). Hvert stativ har plass til 70×1,5/2,0 ml mikrorør.