Små risteapparater med elektronisk justering av hastigheten og timer. Control-modellen har RS232-grensesnitt og innebygd endepunkt for bruk av robot, og alle funksjonene kan dokumenteres ved hjelp av labworldsoft®-programvaren.
- Kontinuerlig eller tidsstyrt drift: basic-modellen fra 5 - 50 min og control-modellen fra 0 - 599 min
- Basic-modellen har en LED-skjerm for hastighets- og tidsjustering og control-modellen har en digital skjerm som viser hastigheten og tiden
- Kan brukes ved 5 til 50 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Tilbehørs informasjon: Risteapparatet KS 130 basic/control har plass til maksimalt 20x25, 12x50, 12x100, 4x250 eller 4x500 ml kolber.
Bestillingsinformasjon: Det ønskede tilbehøret må bestilles separat.