Du søkte etter: Risteapparater, sideveis
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (444-2909)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Digitalt risteapparat med mikroprosessorstyring. Ideelt for en rekke typer blandinger, f.eks. analyse av oppløselighet og ekstraksjonsprosedyrer. Just...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Produsent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Promax shakers have a one dimensional back and forth motion for vigorous mixing of flasks and separating funnels in chemical applications, using analo...
Produsent: IKA
Beskrivelse: Kompakte, små risteapparater med elektronisk justering av hastigheten og timer. Control-modellen har et RS232-grensesnitt og innebygd endepunktsjuster...
Artikkenummer: (442-1184)
Produsent: IKA
Beskrivelse: Laboratorieristeapparat med lav profil, en digital skjerm og en stor plattform. Kontinuerlig drift er garantert, selv under ekstreme belastninger. Pas...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: Benketopp frem- og tilbakegående shakere som er egnet for kontinuerlig drift og tåler belastninger på opptil 30 kg. Universalbrett aksepterer maks. 11...
Produsent: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: Vekselvirkende risteapparater, passer til kontinuerlig drift. Det ekstra universalbrettet har plass til maksimum 5×000 ml eller 9×500 ml kol...
Artikkenummer: (444-9422)
Produsent: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: Stor, kraftig frem- og tilbakegående rister kun for bruk som gulvstående enhet. Shakeren er konstruert for kontinuerlig drift og tåler belastninger på...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-9120)
Produsent: Edmund Bühler GmbH
Beskrivelse: Risteapparat med funksjon for å endre bevegelsen fra sirkulær til frem og tilbake uten bruk av verktøy. Robust, vedlikeholdsfritt risteapparat for lan...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (OHAU30391830)
Produsent: OHAUS
Beskrivelse: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (STUA51901-02)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom