Du søkte etter: Risteapparater, roterende/gyngende
47  treff i ditt søk
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (444-0148)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Miniristeapparatet som kombinerer bevegelsene til et kretsende risteapparat og et gyngende risteapparat for å produsere en tredimensjonal bevegelse so...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Risteapparat med variabel hastighet og justerbar helling for å gi optimal kontroll over blandeforholdene. En forsiktig bølgebevegelse er perfekt for b...
Artikkenummer: (700-0245)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blot-miniristeapparatet kombinerer bevegelsen til et gyngende risteapparat og et risteapparat for å produsere en tredimensjonal bevegelse som er skåns...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0759)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The low profile 3-D rotator waver provides precise speed control and a smooth, low foaming, three dimensional, wave motion. The cast aluminium base of...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-1343)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rotatorens unike utforming gjør denne enheten velegnet for en rekke bruksområder innen biokjemi, molekylbiologi og histokjemi. Med den roterende enhet...
Artikkenummer: (444-0756)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Plattformristeapparat med en tredimensjonal, roterende bevegelse som er utviklet for homogen blanding. Perfekt for distribusjon av celler eller oppløs...
Produsent: IKA
Beskrivelse: Shakers for smooth mixing tasks, 2D models feature a rocking motion and 3D units have three dimensional tumbling motion, basic models have fixed shaki...
Artikkenummer: (444-0350)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Den kompakte PS-3D-rotatoren med variabel hastighet og fast vinkel passer perfekt for personlig bruk. Bruksområdene inkluderer blanding i rør, kulturk...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0927)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The sturdy PMR-100 variable speed and adjustable angle rocker is ideally suited for mixing solutions or nutrient media in vessels or bags. The unit pr...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Roller shakers with 6 or 10 rolls, provide smooth rocking and rolling action, basic models have fixed speed, and the digital units feature infinitely ...
Tilbud
Produsent: IKA
Beskrivelse: Rotators for smooth yet effective mixing, the basic model has fixed speed, and the digital unit features infinitely adjustable speed. Ideal for biolog...
Artikkenummer: (444-0341)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The compact and highly functional PMR-30 variable speed, fixed angle platform rocker is ideally suited for personal use, it provides a smooth side to ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: De flerfunksjonelle 360°-rotatorene PTR-35 og PTR60 med variabel hastighet og vinkel gir fleksible blandealternativer i en kompakt enhet. Bruksområden...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom