Risteapparat med variabel hastighet og justerbar helling for å gi optimal kontroll over blandeforholdene. En forsiktig bølgebevegelse er perfekt for blottingmembraner og geler. Risteapparatet holder en konstant hastighet uansett om det er variasjoner i lasten eller spenningen. Slitesterke risteapparater i et utvalg av modeller med ett eller to lag av plattformer i rustfritt stål.
- Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 1 til 120 min med automatisk avstengning
- Modell med dobbel plattform som øker prøvekapasiteten når benkeplassen er begrenset
- Kan brukes ved 4 til 65 °C (80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kjølerom
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformasjon: Leveres med sklisikker gummimatte.