VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Leverandør: VWR
444-0149EA 5850 NOK
444-0149 444-0148 444-0150 VWRU82007-202
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
Miniristeapparatet som kombinerer bevegelsene til et kretsende risteapparat og et gyngende risteapparat for å produsere en tredimensjonal bevegelse som gir en forsiktig, men likevel grundig blanding uten skumming. Perfekt for blanding av prøver i blod- og sentrifugerør. Hastigheten og hellingsvinkelen er fast, noe som gir optimale forhold for blanding og resuspensjon av prøver i blod- og sentrifugerør.
  • Forsiktig bevegelse som holder skjørt vev intakt
  • Kan brukes ved 4 til 65 °C (85% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kjølerom
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformasjon: Leveres med en gummimatte med fordypninger.