VWR®, Mikroplaterister for inkubering
Leverandør: VWR
444-0273EA 21825 NOK
VWRU97043-608 444-0273 444-0272 VWRU12620-932 444-7082
VWR®, Mikroplaterister for inkubering
Risteapparater Risteinkubatorer
Mikroplaterister for inkubering med mikroprosessorstyring. Plass til fire mikroplater eller to mikrorørstativer. Hastigheten kan i stor utstrekning justeres for å passe til bruksområdet: en lav hastighet sikrer at brønninnholdet ikke støtes ut, og en kraftigere risting gir en mer effektiv ventilasjon over det lille overflateområdet på hver av brønnene. Perfekt for immunoanalyser, hybridiseringer, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • Tre uavhengige LED-displayer viser hastighet, temperatur og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser utløpt tid eller nedtelling, automatisk avslåing og lydalarm når programmet er ferdig
  • PID-temperaturkontrolleren med mikroprosessor opprettholder nøyaktig temperatur fra omgivelsestemperatur ved +5 til 65 °C, justerbar i trinn på 1 °C
  • Modusen for temperaturkalibrering kan brukes til å kalibrere enheten til en ekstern temperaturenhet
  • PC-lokket gjør det mulig å vise prøvene uten å endre den interne temperaturen
Bestillingsinformasjon: Risteapparatet har plass til opptil to mikrorørstativer (tilleggsutstyr). Hvert stativ har plass til 70 mikrorør på 1,5/2,0 ml.