VWR®, Orbitalt miniristeapparat for inkubering
Leverandør: VWR
444-0275EA 18525 NOK
444-0275 444-0274 444-7083
VWR®, Orbitalt miniristeapparat for inkubering
Risteapparater Risteinkubatorer
Minirister for inkubering med mikroprosessorstyring. Ideell for bakteriesuspensjoner, hybridisering, farging og avfarging, metabolismestudier og dyrking av celler. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Hastigheten kan justeres i trinn på 10  min⁻¹ opptil 500  min⁻¹, og trinn på 25  min⁻¹ opptil 1200  min⁻¹. Opptrappingsfunksjonen øker sakte hastigheten til settpunktet, noe som gir ekstra sikkerhet. Plattformen har plass til opptil 5 × 250 ml Erlenmeyer-kolber eller beholdere som er opptil 130 mm høye.
  • Med tre separate displayer for visning av hastighet, temperatur og tid
  • Timer: 1 sek til 160 timer, teller tiden opp eller ned, med automatisk avstenging og lydalarm når programmet avsluttes
  • Temperaturkontroller holder jevn omgivelsestemperatur fr 5 til 65 °C, med oppløsning 1 °C
  • Mye tilbehør er tilgjengelig
  • Lokk av polykarbonat
Bestillingsinformasjon: Leveres med perforert brett, men uten tilbehør. Tilbehør må bestilles separat.
NB: Risteapparatet har plass til ett av stativene beskrevet nedenfor, to mikrorørstativer (444-0276) eller 35 × 10, 20 × 25, 12 × 50, 8 × 125, 5 × 250 ml kolber.