Du søkte etter: Siktemaskiner
10  treff i ditt søk
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: HAVER & BOECKER
Beskrivelse: De modellene av de elektromagnetisk drevne testsiktemaskinene, er utformet for siktanalyse med optimal tredimensjonal sikting. Den selvjusterende ampl...
New Product
Produsent: HAVER & BOECKER
Beskrivelse: The EML 200 series offers different types of units. All models are suitable for 50 to 203 mm Ø sieves, a maximum sample/batch load of 3 kg, and have a...
New Product
Artikkenummer: (510-1275)
Produsent: HAVER & BOECKER
Beskrivelse: Using ultrasonic frequency variation for test sieving, even powders with separating cuts of ≤300 micron can be sieved. Fitting at least one HAVER-test...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (510-1379)
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Retsch analytiske siktrystere brukes i forskning og utvikling, kvalitetskontroll av råvarer, interim- og ferdigprodukter, samt i produksjonsovervåking...
Artikkenummer: (RETS30.026.0001)
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (510-0048)
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Med horisontal sirkulær bevegelse, for sikter med diametre på 100/150/200/203/305 og 400 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ENDECOTTS
Beskrivelse: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Artikkenummer: (ENDEOCT200/23050)
Produsent: ENDECOTTS
Beskrivelse: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom