VWR®, Vortex-mikser
Leverandør: VWR
444-1378EA 3825 NOK
444-1378 444-1379 444-1372
VWR®, Vortex-mikser
Risteapparater Reagensrørrister
Dette vortex-risteapparatet kombinerer avansert elektronikk med design og komfort. Du starter virvelbevegelsen ved å trykke ned på holderen eller plattformen. Det kraftige huset beskytter mot sprut, mens de runde fotknottene sikrer en sikker plassering på bordflaten og hindrer 'vandring'.
  • 5 mm kretsende vibrasjon
  • Alternativ for periodiske eller kontinuerlige driftsmoduser
  • Analog kontrollskive for trinnløs hastighetsjustering
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Leveringsinformasjon: Leveres med holdetopp 20 mm Ø. En stor plattform for kolber på opptil 50 ml er tilgjengelig som tilleggsutstyr (se tilbehør).
NB: * med tilleggsutstyr 444-1388 og 444-1383