Vortex-mikser med utskiftbart tilbehør og innsatser for forskjellige bruksområder. Eppendorf-rør, mikrotiterplater og Erlenmeyer-kolber opptil 250 ml kan festes ved hjelp av spesialkonstruert tilbehør. Tilbehør klikkes sikkert på plass på enheten i en hvilken som helst posisjon. Enheten er stabil ved høye hastigheter og er solid med belagt, formstøpt sink.
- Kompakt utforming
- Stort hastighetsområde, kan justeres fritt
- Berøringsmodus eller kontinuerlig modus
- Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kjølerom
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Bestillingsinformasjon: Leveres med standard tilbehør for reagensrør, 412-0099.
NB: * Avhengig av tilbehøret og matemengden
**Brukes i kombinasjon med 412-0101