VWR® VV3, Reagensrørrister
Leverandør: VWR
VWR®
444-0094EA 3775 NOK
444-0094 444-0007 444-0093
VWR® VV3, Reagensrørrister
Risteapparater Reagensrørrister
Vortex-risteapparatet passer til en rekke forskjellige oppgaver takket være tre utskiftbare tilbehør og ulike innsatser. Eppendorf-rør, mikrotiterplater og til og med Erlenmeyer-kolber på 250 ml kan festes ved hjelp av den spesialkonstruerte stroppen. Tilbehør klikkes sikkert på plass på enheten i en hvilken som helst posisjon. Enheten er robust med belagt, formstøpt sink.
  • Liten og kompakt utforming
  • Bredt hastighetsområde med trinnløs justering
  • Berøringsmodus eller kontinuerlig modus
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformasjon: Leveres med standard tilbehør for reagensrør eller små begerglass.
NB: * Avhengig av tilbehøret og matemengden
**Brukes i kombinasjon med 412-0101