VWR®, Reagensrørrister, for mange rør
Leverandør: VWR
VWR®
444-7061EA 71500 NOK
VWRU58816-115 VWRU58816-116 VWRU14005-832 444-7061 VWRU14005-826 444-0987 444-7063 VWRU10027-190
VWR®, Reagensrørrister, for mange rør
Risteapparater Reagensrørrister
Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place while allowing the bottom to move freely in a defined orbit. Two stainless steel posts hold the support plate securely in place for quiet, rattle-free mixing. The support plate is easily adjustable by loosening knobs and moving the support plate up and down. The circular groove around the top of the taller post allows the support plate to be swung away from the tray for easy removal of samples. The suction cup feet dampen motion and prevent the unit from moving along the work bench. Made from stainless steel with corrosion resistant paint. Equipped with a powerful, permanent magnet motor with sealed ball bearings. Motor is rated for continuous duty.
  • Perfekt for blanding av mange rør på én gang
  • Håndterer store volumer
  • Analoge eller digitale modeller
Det analoge vortex-risteapparatet (444-7063) har justerbare føtter og en automatisk tidtaker for enkle gjentakende prosedyrer og et praktisk vinklet frontpanel.
Det digitale vortex-risteapparatet (444-7061) har en mikroprosessorkontroller for digital programmering av både hastigheten og tiden og en pulsfunksjon for vanskelige blandeoppgaver. Perfekt for bruksområder som krever nøyaktighet og reproduserbarhet. Digitale avlesninger av både hastigheten og tiden fra den lettleselige LED-skjermen.
Tidtakeren kan programmeres, eller apparatet kan kjøres i kontinuerlig modus. Den allsidige pulsfunksjonen stopper og starter enheten ved forhåndsdefinerte trinn for å tilføye ytterligere risting til blandeprosessen. Pulsprogrammet kan angis fra ett sekund av/på opptil 59 sekunder av/på, noe som gjør det mulig med en rekke pulskombinasjoner. Operatøren kan sette pulsfunksjonene til å kjøre enheten i 1 til 59 sekunder med en forsinkelse på 59 sekunder før syklusen gjentas. Pulsering kan brukes i både tidsstyrt og kontinuerlig modus.
Leveringsinformasjon: Supplied with one 50×12 mm blue test tube rack (444-7066). Additional colour coded foam test tube racks, post extension kit and replacement tray pad set are sold separately. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe.