Du søkte etter: Omrørere
VWR har omrørere og magnetrørere for blaning av ulike løsninger og pulver ved forskjellige temperaturer, viskositet og styrke.
VWR har omrørere og magnetrørere for blaning av ulike løsninger og pulver ved forskjellige temperaturer, viskositet og styrke.
495  treff i ditt søk
SearchResultCount:"495"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Glatt overflate med avrundede ender som forsterker røreeffekten, selv ved lave hastigheter.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Rund, glatt overflate.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. For fjerning av røremagneter fra beholdere av alle typer.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. For beholdere med litt ujevne bunnflater.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE. Passer til omrørerskaft, hulldiameter 6,5 mm, 3,2 mm tykk. Inert og ripesikker. Den glatte overflaten forhindrer kontaminering og gjør rengjørin...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE covered, rare earth magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte rørere med en keramisk glassplate. Høy kjemisk motstandskraft. Enhetene har digital visning av feilkoder, varsellampe for varm plate som vise...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Stabil roteringsposisjon for optimal røreeffekt.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Spesielt godt egnet for små beholdere. Ekstremt effektiv røring.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. For use in containers with bases that are slightly uneven or curved.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Sylindrisk med Alnico V-magnetkjerne.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Very effective stirrers, especially at low speeds.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Rund, glatt overflate. For bruk i små beholdere.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE-belagt Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Konstruert for bruk i kolber med rund bunn.
Artikkenummer: (444-0638)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Professional hotplate stirrers are designed for applications that require exceptional accuracy, stability and repeatability. Enhanced microproces...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 495
no targeter for Bottom