Du søkte etter: Magnetrørere med varmeplate
36  treff i ditt søk
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte rørere med en keramisk glassplate. Høy kjemisk motstandskraft. Enhetene har digital visning av feilkoder, varsellampe for varm plate som vise...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Artikkenummer: (442-0185)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Omrørere, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, EU-kontakt, VMS-A, Platemateriale: Rustfritt stål, Maks. rørekapasitet H₂O: 10 L, Hastighetsområde: 100 - 2000 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0638)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Professional hotplate stirrers are designed for applications that require exceptional accuracy, stability and repeatability. Enhanced microproces...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: AREC series hotplate stirrers are designed to provide safety, reliability and the highest heating and stirring performance. The resistant ceramic squa...
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic hotplate stirrers with resistant die-cast housing that protects the internal parts. The control panel is protected from spills thanks to the ...
Tilbud
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Tilbud
Artikkenummer: (442-1098)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic stirrers with coated aluminium alloy top plate that provides even heat distribution and good chemical resistance, widely used in research and...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Magnetic hotplate stirrers with stainless steel heating plate, white units have an enamelled plate. All models are easy to operate and have adjustable...
Artikkenummer: (442-0174)
Produsent: IKA LTD
Beskrivelse: Magnetisk kokeplaterører med rustfri stålplate.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Compact digital magnetic stirrers with a chemically resistant ceramic top offer precise temperature control. The elevated control panel minimises cont...
Artikkenummer: (SIMEVF8800)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA LTD
Beskrivelse: Kompakte rørere med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det hevede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av og juste...
Artikkenummer: (IKAA25004601)
Produsent: IKA
Beskrivelse: The IKA Plate (RCT digital) magnetic hotplate stirrer has an aluminium alloy plate, suitable for optimum heat transfer. It features a glass housing su...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom