Magnetrører, med varme, RH basic 2 IKAMAG®
Leverandør: IKA
IKAMAG®
442-0174EA 7775 NOK
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Magnetrører, med varme, RH basic 2 IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Magnetisk kokeplaterører med rustfri stålplate.
  • Fast sikkerhetskrets (400 °C)
  • Røremotor med myk start
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21