Elektronisk temperaturstyring, SCT1
Leverandør: Stuart
stuart®
442-0326EA 4100 NOK
442-0326
Elektronisk temperaturstyring, SCT1
Kontrollere Temperaturkontroller
Elektronisk temperaturkontroller spesielt for bruk sammen med de magnetiske varmeplaterørerne CC162 og SC162.
  • Temperaturproben kan tas av, så kontrolleren kan plasseres på sikker avstand fra potensielt skadelige gasser
  • Innebygde klemmer for montering på vertikal eller horisontal stativstang
  • Tydelig, lettlest LED-display viser prøvens faktiske temperatur
Kan brukes til presis temperaturstyring opp til 200 °C eller som digitalt termometer opp til 325 °C.
Sertifiseringer: EN 60529: IP 54