Du søkte etter: Magnetrørere
62  treff i ditt søk
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kompakte rørere med en kjemikaliebestandig keramisk topp. Det hevede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl. Komplett med beslag for retortstang.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Tilbud
Artikkenummer: (442-0883)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Ekstremt flat og kompakt magnetrører uten bevegelige deler. Reverserer rotasjonsretningen hvert 30. sekund for å sikre optimal blanding.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (442-1310)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0572)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced-magnetrørere gir nøyaktige og reproduserbare resultater. Disse brukervennlige, mikroprosessorkontrollerte enhetene har en analog kontrol...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Ultraflat magnetrørere med hermetisk lukket hus i rustfritt stål. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer for basic-versjonen på opptil 50 °C, for HT-v...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Artikkenummer: (442-0949)
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Ultra-flat, magnetic stirrer with luminescent plate suitable for viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is water-, germ- and d...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (442-1118)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Ultraflat magnetic stirrer without moving mechanical components.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (442-0809)
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetrører med hermetisk lukket hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Denne miniatyriserte røreren for kyvetter er ideell for systemintegrasjon, f.eks. i et spektrofotometer. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål ...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Ultraflat, eksplosjonsbeskyttet rører. Det hermetisk lukkede huset er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer opptil 40 °C.
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Ultraflat magnetrører, egnet for medier med høy viskositet. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er trykk- og vakuumbestandig. Driftstemperatu...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Robust magnetrører med fullstendig innkapslet hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom