Magnetrører, 3-posisjoner, SB161-3
Leverandør: Cole Parmer
Stuart®
442-0331EA 14400 NOK
442-0331
Magnetrører, 3-posisjoner, SB161-3
Omrørere Magnetrørere, flerposisjons
Multiple-position magnetic stirrer which easily accepts 3×20 litre beakers. Stainless steel top plate with electronically controlled stirring. Unlike aluminium, stainless steel does not produce eddy currents and so generates a very powerful coupling and stirring action.
  • Tre uavhengig kontrollerte røreposisjoner
  • Kraftige magneter
  • BioCote® antimikrobisk beskyttelse
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformasjon: Leveres med 3×25 mm PTFE-belagte, magnetiske rørestaver.