Miksesystem, VISCO JET®
Leverandør: Heidolph
Visco-Jet®
441-0014EA 1400 NOK
441-0014 441-0013 441-0012 441-0016 441-0015
Miksesystem, VISCO JET®
Omrørere Omrører-utstyr
VISCO JET®-enheten homogeniserer væsker med lav og høy viskositet i beholdere ved å opprette dynamiske strømningsforhold ved hjelp av det såkalte kjegleprinsippet. Turbulente strømninger opprettes ved den koniske enden ved hjelp av akselerasjon, fortrengning og bremsing. Disse strømningene beveger seg gjennom det rørte mediet og resulterer i den nye, dynamiske blandebevegelsen.
  • Bare ett system for praktisk talt hvilken som helst blandeoppgave
  • Ikke noe luftinntak, skumming eller oppvarming
  • Varsom og forsiktig blanding
  • Korte blandeperioder
  • Mindre strømforbruk takket være den lave blandehastigheten
Leveringsinformasjon: Supplied with shaft.