Omrøreblader
Leverandør: Cowie
441-9561EA 135 NOK
441-9561 441-9563 441-9562
Omrøreblader
Omrørere Omrørerblad
PTFE. Passer til omrørerskaft, hulldiameter 6,5 mm, 3,2 mm tykk. Inert og ripesikker. Den glatte overflaten forhindrer kontaminering og gjør rengjøringen enklere.
  • Svært god kjemisk resistens
  • Temperaturresistent. Kan brukes ved høye og lave temperaturer. (-200 til +280 °C)