Omrøreblader
Leverandør: VWR Collection
441-0252EA 54 NOK
441-0252 441-0250 441-0249 441-0251 441-0248
Omrøreblader
Omrørere Omrører Omrørerblad
PTFE. Passer til omrørerskaft, hulldiameter 6,5 mm, 3,2 mm tykk. Inert og ripesikker. Den glatte overflaten forhindrer kontaminering og gjør rengjøringen enklere.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C