VWR®, Rørestaver
Leverandør: VWR
VWR®
441-0256EA 775 NOK
441-0256 441-0255 441-0254 441-0253 441-0261 441-0260 441-0259 441-0258 441-0257
VWR®, Rørestaver
Omrørere Omrørerstaver
PTFE. For bruk med røreblader. Kjemisk inert. Den glatte overflaten reduserer kontaminering og forenkler rengjøringen. Den forhindrer også at ristebeholderne får riper.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
Bestillingsinformasjon: Røreblader må bestilles separat.