Omrører med teflonblad
Leverandør: Lenz
441-0386EA 415 NOK
441-0386 441-0385 441-0384 441-0383 LENZ06310503 441-9711 LENZ06310502 LENZ06310505
Omrører med teflonblad
Omrørere Omrører-utstyr
DURAN®, borosilikatglass, PTFE-blad and securing screw. Vakuumtett gjennomføring for vakuumomrøreapparater på opptil 10⁻³ mbar ved kontinuerlig driftshastighet på 800 min⁻¹.
  • Passer rundkolber  250 - 2000 ml
  • Med PP skrue med GL 25 gjenge