Du søkte etter: PCR-maskiner
VWR har PCR-instrument til DNA og RNA, ( Polymerase chain reaction), og cDNA syntese. PCR-apparaterne er utstyrt med peltierelementer for å sikre  rampingrate og uniformitet i blokken. De fleste thermocyclere har innebygget gradient funksjon for optimering av dNTP, Taq polymerase, primer/ oligoer og Mg-konsentrasjoner. Fås med blokker til forskellige typer plast, både 0,2ml og 0,5ml tubes, 96 well plates og 384 well plates
VWR har PCR-instrument til DNA og RNA, ( Polymerase chain reaction), og cDNA syntese. PCR-apparaterne er utstyrt med peltierelementer for å sikre rampingrate og uniformitet i blokken. De fleste thermocyclere har innebygget gradient funksjon for optimering av dNTP, Taq polymerase, primer/ oligoer og Mg-konsentrasjoner. Fås med blokker til forskellige typer plast, både 0,2ml og 0,5ml tubes, 96 well plates og 384 well plates
14  treff i ditt søk
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® thermal cycler family combines high quality engineering with a comprehensive range of block formats. The UNO cycler is designed around a powe...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The XT family of VWR® PCR thermal cyclers combine industry- and customer-inspired innovation housed in a robust, low noise design that fits on virtual...
Produsent: Quantabio
Beskrivelse: Q qPCR cycler uses a patented magnetic induction technology to rapidly heat samples, coupled with fan-forced air for cooling to acquire data in only 2...
Tilbud
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Mastercycler® nexus brings the reliability and ease of use of an Eppendorf® cycler at a good price. Low energy consumption, easy extension to 3 un...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Mastercycler X50 is the elegant synthesis of speed, flexibility and PCR optimisation for research PCR applications and standardisation for routine...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Mastercycler® nexus X2 combines the modern and intuitive software from the Mastercycler® nexus with a universal block for strips and 0,1 , 0,2 and...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Mastercycler® nexus X1 combines the modern and intuitive software from the Mastercycler® nexus with a fast 96-well silver block for increased heat...
Artikkenummer: (EPPE6330000.013)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Special applications require special consumables. With its flat block and no wells, the Mastercycler® nexus flat offers the optimal foundation for sli...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EPPE6320000.007)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Mastercycler pro is an open and flexible system which offers flexibility with fast heating and cooling rates. Systems are available as complete packag...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EPPE5349810.001)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: The Mastercycler® ep family of thermal cyclers are distinguished by having thermoblocks with extremely fast heat-ing and cooling speeds, and unique he...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TECN93947-00)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Patented block and optical technologies deliver extreme speed, sensitivity, and data quality.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (AXYGTHERM-1000)
Produsent: Corning
Beskrivelse: The Axygen® MaxyGene II is an ideal multi-purpose thermal cycler for the basic research laboratory. The MaxyGene II Thermal Cycler is simple to progra...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Easily create, modify and access programs, saving time.
Artikkenummer: (EDVO540)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: The EdvoCycler™ Jr. is the perfect 16 well PCR machine to run individual PCR experiments. A vivid and intuitive touchscreen and onboard computer ...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom