  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Termometere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/13/18989913.jpg
Termometerne er tilgjengelige i flere varianter for ulike applikasjoner. Selv om driftsmetodene kan variere, måler termometerne de temperaturnivåene som er tilstede. Målingen er hovedsakelig basert på en væske eller metall som utvider seg når det varmes opp. Eksempler på dette er alkohol- eller bimetalltermometer. Elektroniske termometer krever vanligvis at ledningsevnen (konduktiviteten) hos metaller endrer seg i takt med temperaturen. Elektroniske termometer med sensorer brukes til overvåking inne i utstyr eller i områder for å garantere at optimale forhold opprettholdes. Sensorer som reagerer på akutte endringer i temperaturen viser fortløpende avlesninger for å informere de ansatte. Uavhengig av applikasjon gir de kalibrerte termometerne nøyaktige målinger for å kontrollere og regulere prosessene.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"233"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (620-0920)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne enheten har fargekodede doble skalaer og tilbakestillingsknapp for flere raske avlesninger. Den brukes for alle funksjoner innendørs/utendørs.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse termometrene er tilpasset bruksområder innen oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg, utdannelse, mat- og drikkevareprosessering og lagring og bruk...
Artikkenummer: (620-2146)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette lufttermometeret med analog skive indikerer temperaturer for fryser, kjøleskap eller forråtnelse.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (AMARZ640870)
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Termometer svømmebaseng d190mm 0+40°C 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (AMART110410)
Produsent:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMETM0015)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 233
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste