VWR® Traceable®, Full Scale Digital Thermometer
Leverandør: VWR
VWR® Traceable®
620-2006EA 2675 NOK
620-2006 VWRU23609-232
VWR® Traceable®, Full Scale Digital Thermometer
Termometere Digitaltermometer
Water resistant design for use in a lab or plant's worst environments. The thermometer case can stop dirt, dust, fumes and water. A fast-response microprocessor updates the display twice a second.
  • Ekstra store tall (16 mm) som kan leses av på to meters avstand
  • Minimums- og maksimumsavlesninger med hvilken som helst tidsangivelse
  • Alarm i intervaller på 1,0 °C over eller under et angitt punkt
  • Tidtaker fra 23 timer og 59 minutter til 1 minutt
  • 'HOLD'-knapp
Type K-trådføler og kabel (L×Ø: 1200×1,5 mm).
Sertifiseringer: Traceable to NIST. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Leveringsinformasjon: Leveres med beskyttelseshylster med stativ som kan vippes ut, sertifikat, tre AAA-batterier og en rasktreagerende føler (620-2012).
NB: The standard probe supplied with the thermometer has a temperature range of −40 to +250 °C.
* Termometeret kan måle temperaturer fra –200 til +1370 °C med egnede følere som må bestilles separat.