Du søkte etter: Stoppeklokker, digitale
14  treff i ditt søk
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (609-0131)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0211)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0054)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Digital stoppeklokke, Water resistant, VWR®, Timing kapasitet: 24 h, Antall kanaler: 1, gul, B×D×H: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0212)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Quartz-crystal stopwatch with large LCD digits.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0213)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Digital stoppeklokke, VWR®, Timing kapasitet: 10 h, Antall kanaler: 1, Nøyaktighet: ±0,001 %, svart/blue, B×D×H: 54×19×66,7 mm, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0139)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-1118)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Water resistant stopwatches with two-button operation and ABS plastic case.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-1117)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Weight: 62 g
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-0193)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Industrial stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-1404)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Weight: 70 g.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HANH225.1721-00)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Basic function stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (609-1243)
Produsent: HANHART
Beskrivelse: Digital stoppeklokke, Profil, Profil, Timing kapasitet: 10 h, Antall kanaler: 1, svart, B×D×H: 82×61×28 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MOIN376CE)
Produsent: MOINEAU
Beskrivelse: Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HEATHS24645)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Digital stoppeklokke, Timing kapasitet: 60 min, Antall kanaler: 1, gul/blå, B×D×H: 87×21×78 mm
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom