  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Titratorer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/23/18989923.jpg
VWR har titreringsregenser og digitale titratorkit for raske bestemmelse av syre og base konsentrasjoner.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Artikkenummer: (661-0241)
Produsent:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optim...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Produsent:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SI Analytics
Beskrivelse:   The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Artikkenummer: (HACH1690001)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   This titrator uses a high-precision dispensation device and cartridges that contain concentrated titrants to allow analyses in the lab, the plant or t...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SI Analytics
Beskrivelse:   This titrator offers the same features as the TitroLine® 7750 plus an additional IDS® measurement input. Hence the TitroLine® 7800 is able to perform ...
Produsent:  SI Analytics
Beskrivelse:   This sample changer with four sample racks for up to 24 samples and titration head fittings for a variety beaker and titrator vessels enables users to...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 18
  1  2  3  Neste 