Du søkte etter: Transilluminatorer
VWR ha lysbord, transilluminator, som gir god belysning av transparente prøver f.eks. DNA/RNA farget med et fluorescerende fargestoff som ethidium bromide. Brukes også for PAGE geler. Kompakt design passer inn i mange kamerasystemer, eller på arbejdsstationen. Finnes med enten UV- eller blått lys.
VWR ha lysbord, transilluminator, som gir god belysning av transparente prøver f.eks. DNA/RNA farget med et fluorescerende fargestoff som ethidium bromide. Brukes også for PAGE geler. Kompakt design passer inn i mange kamerasystemer, eller på arbejdsstationen. Finnes med enten UV- eller blått lys.
19  treff i ditt søk
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Artikkenummer: (730-1488)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivelse: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020M-E, Bølgelengde: 302 nm, Filterstørrelse: 200×200 mm
Artikkenummer: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Produsent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivelse: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Produsent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivelse: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (733-2310)
Produsent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivelse: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Bølgelengde: 302 nm, Filterstørrelse: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Denne transilluminatoren for UV og hvitt lys har plass til filteroverflater for hvitt lys og UV side ved side. Hvitt lys kan brukes til visning av Coo...
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Visi-Blue™ -transilluminator er utformet for bruk sammen med SYBR® Gold, SYBR® green, GFP og andre som eksiterer i området 460 til 470 nm.
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Den spesialutformede konverteringsplaten omdanner UV-stråling fra lysbordet til hvitt lys via en hvit diffusor for observasjon av proteingeler, medier...
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: All Benchtop-lysbordene er kompakte, lette og er et rimelig alternativ til High Performance-serien av lysbord. Med unntak av M-10E-modellen er alle mo...
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Disse High Performance UV-lysbordene med fire lysrør på 25 W gir en høy lysstyrke på 100 W og jevn UV-belysning for høy fluorescens og følso...
Artikkenummer: (730-1002)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: Lysbord med hvitt lys gir jevn lysspredning for autoradiogrammer, negativer, røntgenfilm, positivfilm, mikrotiterplater og geler.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA38-0325-01)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EMBILI-2100)
Produsent: EMBITEC
Beskrivelse: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 384-well or 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (733-2005)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom