Ultralydbad, Elmasonic S
Leverandør: Elma
Elmasonic
142-0035EA 34950 NOK
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultralydbad, Elmasonic S
Ultralydbad
Disse ultralydbadene har den nyutviklede, byttbare sweepfunksjonen. Denne funksjonen garanterer lik fordeling av lydfeltet ved hjelp av kontinuerlig forskyvning av lydtrykkets maksima. Avgassingsfunksjonen i disse enhetene muliggjør rask og enkel avgassing av rengjøringsvæskene, særlig i bad som nettopp er blandet. Både funksjonen for automatisk avgassing som brukes før rengjøringen starter, og avgassingsfunksjonen for spesielle oppgaver kan aktiveres manuelt. Enhetene har et støydempende plastdeksel som gir en raskere oppvarmingsprosess, og dekselet fungerer som en dråpeoppsamlende skål når det snus opp ned. De har også en integrert nivåindikator, uthulingssikre rengjøringstanker i rustfritt stål og en dreieknapp på siden som gjør det enkelt å tømme rengjøringsvæsken ut via avløpskanalen på enhetens bakside. Disse ultralydbadene passer spesielt godt til rengjøring av laboratorieinstrumenter, glass, plast, kirurgiske og medisinske instrumenter av metall, smykker, briller og elektroniske komponenter.
  • Betjeningspanelet er tydelig og brukervennlig, og det er utformet på en slik måte at det ikke er mulig for væsker å komme i kontakt med enhetens elektronikk
  • Rengjøringsprosessen kan aktiveres umiddelbart (enten manuelt eller temperaturstyrt) og kan støttes av valgfri oppvarming beskyttet mot tørrkoking
  • Temperaturen kan stilles fra 30 til 80 °C i trinn på 5 °C. Faktisk temperatur og innstilt temperatur vises via en LED (ikke med S 10/H)
  • LEDen viser angitt rengjøringsperiode og gjenværende tid for rengjøring
  • Automatisk sikkerhetsavslåing etter 12 timer