Små flenser med slangedyse
Leverandør: Vacuubrand
185-2251EA 280 NOK
185-2251 185-2253 185-2252 185-0000 181-0154 185-2254 189-0032 185-2257 185-2256 185-2259 181-0490 181-0491 185-2258
Små flenser med slangedyse
Fittings og kontakter
These flanges are made from aluminium or plastic.
  • Rask og enkel montering og demontering fra pumper
  • Sikker og vakuumtett tilkobling med sentrerings- og klemringer som tilleggsutstyr
  • Et bredt utvalg av flenser med slangedyser for ulike indre diametre er tilgjengelig
For tilkobling av pumper til vakuumslanger.
  • Rask og enkel montering og demontering fra pumper
  • Sikker og vakuumtett tilkobling med sentrerings- og klemringer som tilleggsutstyr
  • Et bredt utvalg av flenser med slangedyser for ulike indre diametre er tilgjengelig
For connecting pumps to vacuum hoses.