Du søkte etter: Membranpumper
57  treff i ditt søk
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (181-0094)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dual-head, dry running diaphragm pump with an integrated self-drying system. There is a wide range of applications for this pump in laboratories, espe...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (181-0310)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VP 220 is ideal for rotary evaporators providing the powerful vacuum needed for demanding evaporations without the use of oil pumps. VP 220 has bu...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (181-0071)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Membranpumpe med dobbelt pumpehode for en rekke bruksområder i laboratoriet. De pumper, komprimerer og tømmer uten å påvirke medier, dvs. at mediet ho...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps, and set a standard for efficient vacuum use. Use these pumps as an affordable vacuuming a...
Artikkenummer: (181-0067)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Single head, dry running diaphragm pump for a wide range of laboratory applications. It pumps, compresses and evacuates without affecting media, i....
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (189-0033)
Produsent: KNF
Beskrivelse: Vacuum Pump System SC 920 G is speed regulated.
Application: Rotary evaporation, distillation.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KNF
Beskrivelse: De modulære SC systemene er utstyrt med en kjemikaliebestandig membranpumpe. Vakuumsystemene kan brukes for en rekke laboratorieoppgaver der det kreve...
Produsent: KNF
Beskrivelse: Disse vakuumsystemene passer spesielt for kontroll av prosesser i en rotasjonsfordamper. Den patenterte, lukkede systemoppstillingen gjør det mulig me...
Produsent: KNF
Beskrivelse: Enkelt- eller dobbelthodede, kjemikaliebestandige, tørrgående membranpumper for en rekke bruksområder i laboratoriet. De har den patenterte, optimerte...
Produsent: KNF
Beskrivelse: Membranpumpe, Membraner: PTFE-coated, Gjennomstrømningshastighet: 34, Modell: N 840.3 FT.18, Beskyttelsesklasse: IP 44, B×D×H: 166×341×226 mm, Vekt: 12,6 kg
Artikkenummer: (181-0570)
Produsent: KNF
Beskrivelse: The robust diaphragm vacuum pump N920G is extremely quiet.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KNF
Beskrivelse: Single- or dual-headed, dry running diaphragm pumps for a wide variety of applications in laboratories. They transfer and evacuate without affecting t...
Produsent: KNF
Beskrivelse: Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system pr...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: It is a single-head membrane vacuum pump which is widely used in research laboratories and industrial applications.
Artikkenummer: (KNFAN938.50KT.18)
Produsent: KNF
Beskrivelse: This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Welch by Gardner Denver
Beskrivelse: These dry vacuum pumps are widely used for general vacuum work, air/gas sampling, fast evacuation of large chamber volumes, backing pump for various t...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom