Membranpumpe med dobbelt pumpehode for en rekke bruksområder i laboratoriet. De pumper, komprimerer og tømmer uten å påvirke medier, dvs. at mediet holder seg ukontaminert. Inkluderer en membran med en patentert spenningsoptimering som forlenger membranens levetid og gjør at pumpen kan være mindre.
- 100% oil-free pumping, so media cannot be contaminated when pumping and evacuating
- For medium aggressive gases and vapours
- Maintenance-free, quiet running
* Strømningshastighet ved atmosfærisk trykk
Leveringsinformasjon: Includes diaphragm pump with thermal switch, mains fuse, connecting cable with plug and hose connectors for hoses with 9 mm internal diameter.