Du søkte etter: Vakuummålere
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: In-line gauge protector, gauge style: stainless steel case and movement, fill fluid: DI water plus 10% IPA, pressure range: 0-60 PSIG, port connection: 1/2" Flaretek® flared tube
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The DCP 3000 is an outstanding vacuum gauge with large illuminated display. The brand new VSP 3000 vacuum sensor is based on thermal conductivity (Pir...
Safer Human and Environmental Health
Artikkenummer: (181-0624)
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The DVR 2pro is a fully electronic, versatile vacuum gauge for the measuring range from atmospheric pressure to 1 mbar.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: VACUU·VIEW vacuum gauge are chemically resistant ceramic diaphragm sensor for measurement in the rough vacuum range and it provides gas-independent pr...
Safer Human and Environmental Health
Artikkenummer: (181-1031)
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Produsent: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivelse: Model APG.
These gauges have a measuring range from atmosphere to 1×10⁻⁴ mbar and combine the gauge head and controller in one compact active un...
Produsent: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivelse: The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
Artikkenummer: (619-0222)
Produsent: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivelse: Active Inverted Magnetron gauge is a combined unit of the gauge-head and controller. This gauge operates as a cold cathode ionisation gauge, in which ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EDWAD39591500)
Produsent: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivelse: This Active Digital Controller (ADC) is a compact single gauge controller with automatic recognizes compatible Edwards gauges, loads the appropriate l...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EDWAD39700000)
Produsent: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivelse: TIC Instrument controller is a compact control with a large, clear graphical display, an intuitive user interface and serial communications.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (181-9915)
Produsent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom