  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Håndvakuumpumper
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/77/18989977.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Med disse robuste pumpene kan det nås et delvis vakuum på 86 mbar svært raskt og enkelt. Vakuumet kan enkelt kontrolleres med pekefingeren. Vakuumet a...
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   Vacuum pumps have built in vacuum release valve allows for quick and easy release of the vacuum without disconnecting the pump. The release valve cap ...
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply. Connection for hoses with 6,4 mm inner...
Artikkenummer: (181-0256)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Vacuum pump with a pressure gauge for the experiments with vacuum. Suitable for eg evacuation of air Magdeburg hemispheres.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikkenummer: (181-0255)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   N/A
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikkenummer: (SART16673)
Produsent:  SARTORIUS
Beskrivelse:   The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6