Håndvakuumpumpe, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
181-0474EA 1400 NOK
181-0474 181-9907 181-0473 181-0434 181-9902 181-9903 181-9904
Håndvakuumpumpe, Nalgene®
Pumper Håndvakuumpumper
Med disse robuste pumpene kan det nås et delvis vakuum på 86 mbar svært raskt og enkelt. Vakuumet kan enkelt kontrolleres med pekefingeren. Vakuumet angis ved hjelp av en spak på pumpen. Pumpene når fullt trykk med kun to pumpeslag. Avtakbart lokk på avtrekksporten og utløser for å frigi vakuum, slik at pumpen ikke må kobles fra slangen for delvis vakuum ved ventilasjon. Slangekobling for standardslanger med 6,4 mm indre diameter. Komplett med gjennomsiktig plastslange på 60 cm.
Vakuumhåndpumper uten vakuummet - Fremstilt av slagfast PVC
Sugevolum på 36 cc per slag og 480 mbar overtrykk ved utløpsventilen
Rimelig konstruksjon, perfekt for bruk utendørs og på laboratoriet
Leveres ikke med en vakuummeter
Vakuumhåndpumper med vakuummåler, kan repareres Kabinett - av sinklegering
Sugevolum på 15 ml per slag og 210 mbar overtrykk ved uttaksventilen
Kan demonteres for reparasjon eller for å skifte ut indre deler
Leveres med en vakuummeter