Du søkte etter: Vakuum remdrevet pumper
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Integra
Beskrivelse: Dette systemet brukes til aspirering, fjerning eller filtrering av biologiske eller kjemiske væsker på en renslig og profesjonell måte. Alle de nødven...
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VacuuCenter BVC professional serves for aspiration and disposal of biological fluids, providing outstanding levels of comfort and safety for worki...
Energy Efficient
Produsent: Integra
Beskrivelse: I laboratoriet har man behov for å kassere små væskemengder på daglig basis. Dette inkluderer å fjerne overskuddsvæske fra reaksjonsrør, aspirere over...
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VacuuCenter BVC basic is designed for connection to an existing external vacuum source like a diaphragm pump or a vacuum network (e.g., VACUU·LAN®...
Energy Efficient
Produsent: Integra
Beskrivelse: VACUBOY-håndenhet er ideell til aspirasjon og suging av en hvilken som helst væske fra kyvetter, mikrotiterplater, reagensrør, petriskåler, cellekultu...
Artikkenummer: (181-0321)
Produsent: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: The VacuuCenter BVC control serves for efficient and convenient aspiration of supernatants. The vacuum level - and thus the suction force - is precise...
UOM: 1 * 1 Items
Energy Efficient
Artikkenummer: (181-9930)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Attach the Nalgene™ aspirator vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11,5 L air per minute at a water flow rate of 6,5 L pe...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (216-1098)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GILSON
Beskrivelse: The Gilson® safe aspiration station is a stand-alone motorised vacuum system for quick and easy aspiration of biological liquid waste disposal. Liquid...
Artikkenummer: (BELAF199170250)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These system is used to aspirate tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: Vacuum aspiration system. A plastic supporting plate with carrying handles and attachments for holding the vacuum-proof suction flask make the system ...
Artikkenummer: (DOWIA07950)
Produsent: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivelse: This AsPROvac is an all-in-one laboratory aspirator to ensure biological liquid waste can be aspirated and disposed of quickly and safely.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom